06-1376
Anti-SLBP Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Histone stem-loop-binding protein, hairpin binding protein, histone binding protein 2, histone stem-loop binding protein, stem-loop (histone) binding protein, stem-loop binding protein, HBP, Histone RNA hairpin-binding protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLBP(7884)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Representative lot data.
Confocal fluorescent analysis of NIH/3T3 cells using 06-1376 (Red). Actin filaments have been labeled with AlexaFluor488 -Phalloidin (Green). Nucleus is stained with DAPI (Blue). This antibody positively stains cytoplasm and nucleus.
RNA Metabolism & Binding Proteins
Histones
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected SLBP in C2C12 cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
C2C12 cell lysates.
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1