06-1036
Anti-March5 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
membrane-associated ring finger (C3HC4) 5, Membrane-associated RING finger protein 5, RING finger protein 153, E3 ubiquitin-protein ligase MARCH5, Mitochondrial ubiquitin ligase, Membrane-associated RING-CH protein V
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MARCHF5(54708)
Descrição geral
Imunogênio
.
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected March5 on 10 µg of HL-60 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HL-60 cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1