06-1005
Anti-TRIC-A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
transmembrane protein 38A, trimeric intracellular cation channel type A, Tmem38a, NET1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TMEM38A(79041)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IC. (Wilkie, G.S., et al. (2011). Mol Cell Proteomics. 10(1):M110.003129-1).
Epigenetics & Nuclear Function
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TRIC-A on 10 µg of human fetal skeletal muscle tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human fetal skeletal muscle tissue lysate.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1