06-498-I
Anti-PDGFR Beta Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Platelet-derived growth factor receptor beta, Beta platelet-derived growth factor receptor, Beta-type platelet-derived growth factor receptor, CD140 antigen-like family member B, CD140b, PDGF-R-beta, PDGFR-1, PDGFR-beta, Platelet-derived growth factor re
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PDGFRB(5159)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: 5 µg from a representative lot immunoprecipitated PDGFR from 500 µg of BALB/3T3 clone A31 cell lysate.
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected PDGFR in 10 µg of BALB/3T3 clone A31 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1