05-1135
Anti-PDGFR Antibody, clone CH-3
clone CH-3, from mouse
Sinônimo(s):
Platelet Derived Growth Factor Receptor Beta, PDGF-R-beta, PDGFR-beta, Beta platelet-derived growth factor receptor, Beta-type platelet-derived growth factor receptor, CD140 antigen-like family member B, Platelet-derived growth factor receptor 1, PDGFR-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CH-3, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PDGFRB(5159)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry(paraffin): Representative images from a previous lot.
Optimal Staining of PDGF-A With Citrate pH 6.0 Epitope Retrieval: Rat Brain
Signaling
Apoptosis & Cancer
Growth Factors & Receptors
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PDGFR on 10 μg of Jurkat lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Jurkat cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2