MABN1596
Anti-Pan Shc Antibody, clone 3A12.1
clone 3A12.1, from mouse
Sinônimo(s):
p46Shc, p52Shc, p66Shc, SHC-transforming protein 1, SH2 domain protein C1, SHC-transforming protein 3, SHC-transforming protein A, Src homology 2 domain-containing-transforming protein C1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3A12.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SHC1(6464)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Shc proteins in 10 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1