Documentos Principais
06-418
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiNFκB p65, CT
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Nuclear factor NF-kappa-B p65 subunit, v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (nuclear
factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 3 (p65)), v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (avian), v-rel r
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NFKB1(4790)
Descrição geral
O fator de transcrição NFκB (fator nuclear κB) está envolvido na expressão e regulagem de diversos processos celulares e fisiológicos importantes, como crescimento, desenvolvimento, apoptose, resposta imune e inflamatória, bem como ativação de vários promotores virais, inclusive longas sequências terminais do vírus da imunodeficiência humana. O NFκB representa um grupo de proteínas estruturalmente próximas e evolutivamente conservadas relacionadas ao proto-oncogene c-Rel com cinco membros em mamíferos, os quais incluem Rel (cRel), RelA (p65), RelB, NFκB1 (p50 e seu precursor p105), além de NFκB2 (p52 e seu precursor p100). As proteínas NFκB/Rel existem como homo ou heterodímeros para formar complexos transcricionalmente competentes ou repressivos. Embora a maioria dos dímeros NFκB sejam ativadores de transcrição, os homodímeros p50/50 e p52/52 podem reprimir a transcrição de seus genes-alvo. O heterodímero p50/p65 do NFκB é o mais abundante nas células.
Especificidade
Reconhece NFκB p65, Mr 65 kDa
Imunogênio
Epítopo: extremidade C
Peptídeo sintético conjugado com KLH correspondente aos 13 aminoácidos da extremidade C (C-DMDFSALLSQISS) da subunidade p65 do NFκB humano contendo uma cisteína da extremidade N para conjugação. A sequência imunizante é idêntica em camundongos.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Epigenética e função nuclear
Imunoprecipitação:
4 µg de um lote anterior imunoprecipitaram NFκB p65 a partir de 500 μg de lisado de células de carcinoma humano A431.
O anticorpo antiNFκB p65, CT é um anticorpo policlonal de coelho para detecção de NFκB p65, também conhecido como subunidade p65 do fator nuclear NF-kappa-B, e foi validado em EMSA, IP e WB.
Subcategoria de pesquisa
Fatores de transcrição
Qualidade
Avaliado rotineiramente por western blot em lisados de RIPA de células A431.
Análise de western blot:
0,5-2 µg/ml deste anticorpo detectaram NFkB p65 em lisados de RIPA de células A431.
Descrição-alvo
65 kDa
Ligação
Substitui: 04-1008; 04-235
forma física
Cromatografia de proteína A
Formato: Purificado
IgG policlonal purificada de coelho em tampão fosfato 0,014 mM, pH 7,6, NaCl 0,175 M, 0,07% de azida sódica e glicerol 30%. Líquido a –20 °C.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a –20 °C a partir da data de recebimento.
Recomendações de manuseio:
Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto. Observação: Variabilidade nas temperaturas do congelador abaixo de –20 °C pode provocar o congelamento de soluções contendo glicerol durante o armazenamento.
Nota de análise
Controle
Controle positivo de antígeno: N.º do catálogo 12-301, lisado de células A431 não estimuladas. Adicione 2,5 µl de 2-mercaptoetanol/100 µl de lisado e ferva por 5 minutos para reduzir o preparado. Carregue 20 µg de lisado reduzido por faixa para minigéis.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Hong Liu et al.
Journal of the National Cancer Institute, 95(21), 1586-1597 (2003-11-06)
Resistance to tamoxifen, a selective estrogen receptor modulator (SERM), involves changes that prevent apoptosis and enhance cell proliferation and survival. Paradoxically, estrogen treatment inhibits the growth of long-term tamoxifen-treated breast tumors. Because of the increasing use of raloxifene, another SERM
Adam M Schmitt et al.
Molecular cell, 44(5), 785-796 (2011-12-14)
The functional significance of the signaling pathway induced by O(6)-methylguanine (O(6)-MeG) lesions is poorly understood. Here, we identify the p50 subunit of NF-κB as a central target in the response to O(6)-MeG and demonstrate that p50 is required for S(N)1-methylator-induced
Csaba F László et al.
Photochemistry and photobiology, 84(6), 1564-1568 (2008-07-17)
Nuclear factor-kappa B (NF-kappaB) plays an important role in UV-induced skin tumorigenesis. Activation of NF-kappaB by UV-irradiation is composed of two phases. The early phase culminates with maximal levels of DNA binding ability at 4 h postirradiation and is dependent
Hongying Wang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 24(6), 1971-1980 (2010-01-13)
Proteinase-activated receptors (PARs) are involved in both inflammation and tumorigenesis in epithelial cells. Interleukin (IL)-8 is a potent chemoattractant and is also involved in angiogenesis. The molecular mechanism whereby PARs induce epithelial IL-8 expression is not known. In HT-29 colonic
Ana M Jiménez-Lara et al.
Molecular cancer, 9, 15-15 (2010-01-28)
Retinoids, through their cognate nuclear receptors, exert potent effects on cell growth, differentiation and apoptosis, and have significant promise for cancer therapy and chemoprevention. These ligands can determine the ultimate fate of target cells by stimulating or repressing gene expression
Artigos
The term neurodegeneration characterizes a chronic loss of neuronal structure and function leading to progressive mental impairments.