05-883
Anti-tPA (Tissue Plasminogen Activator) Antibody, clone GMA-043
clone GMA-043, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-BAT-PA, Anti-DSPA-5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GMA-043, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PLAT(5327)
mouse ... Plat(18791)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Metabolism
Enzymes & Biochemistry
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3