MAB1379
Anti-CD54 Antibody, extracellular, clone 84H10
clone 84H10, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
ICAM-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
84H10, monoclonal
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
canine
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
adequação
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ICAM1(3383)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry on frozen tissue sections: 1:20-1:50. Does not work on paraffin embedded tissue sections.
Immunoprecipitation: 5 μg/ 10e7 cells
Adhesion Blocking; blocks ICAM-1 mediated adhesion to LFA-1.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2