AB748
Anti-Collagen Type IV Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
adequação
not suitable for Western blot
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL4A1(1282)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Indirect immunofluorescent visualization of collagen type IV on cryostat sections of human tissue: 1:20-1:40, fresh frozen or acetone fixed specimens only.
Dot and slot blots: 1:300.
Not recommended for use in Western blot, or for use on paraffin-embedded tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2