MAB3392
Anti-Collagen Type III (COL3A1) Antibody
mouse monoclonal, 1E7-D7
Sinônimo(s):
collagen, type III, alpha 1, collagen, fetal, Ehlers-Danlos syndrome type IV, autosomal dominant, alpha1 (III) collagen, collagen alpha-1(III) chain
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Collagen Type III Antibody, clone IE7-D7, clone 1E7-D7, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E7-D7, monoclonal
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL3A1(1281)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blot Analysis: A previous lot of this antibody was used to detect collagen type III in western blot under non-reduced conditions (Werkmeister J.A., et al., 1988; Ramshaw, J.S., et al., 1988).
Some Collagen samples can be contaminated with other Collagen Types. When purified Collagen is used in an application the purity of the Collagen sample should be verified by SDS-page to minimize the risk of false positives.
Immunohistochemistry Analysis: A previous lot of this antibody was used to detect collagen type III in immunohistochemistry (Werkmeister J.A., et al., 1989; Werkmeister J.A., et al., 1989; Werkmeister J.A., et al., 1988).
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:600 dilution of this antibody detected Collagen Type III in rat knee joint tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat knee joint tissue
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1