05-809
Anti-trimethyl (Lys9)-phospho (Ser10)-Histone H3 Antibody, rabbit monoclonal
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
H3K9me3S10P, Histone H3 (tri methyl K9, phospho S10)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer10), trimethylation (Lys9)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1