05-1354
Anti-Histone H3 Antibody (Dimethyl K9, Phospho S10), clone 6HH3-2C5
ascites fluid, clone 6HH3-2C5, from mouse
Sinônimo(s):
H3K9me2S10P, Histone H3 (di methyl K9, phospho S10), H3 histone, family 3B (H3.3B)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6HH3-2C5, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
Drosophila (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
dimethylation (Lys9), phosphorylation (pSer10)
Informações sobre genes
human ... H3F3B(3021)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A 1:500 dilution of a representative lot of this antibody detected Dimethyl (Lys9)-Phospho (Ser10) Histone H3 in A431 and HeLa cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blot Analysis:
A 1:1,000 dilution of this antibody detected Dimethyl (Lys9)-Phospho (Ser10) Histone H3 in 10 µg of untreated and Etoposide-treated HeLa acid extracts.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Untreated and Etoposide-treated HeLa acid extracts.