Documentos Principais
05-590
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-STAT6 (Tyr641) Antibody, clone 16E12
clone 16E12, Upstate®, from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
16E12, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr641)
Informações sobre genes
human ... STAT6(6778)
Especificidade
phosphorylated STAT6
Imunogênio
Peptide corresponding to residues of human STAT6 (Tyr641); recognizes STAT6 phosphorylated on Tyrosine 641.
Aplicação
Detect phospho-STAT6 (Tyr641) also known as signal transducer & activator of transcription 6 with Anti-phospho-STAT6 (Tyr641) Antibody, clone 16E12 (mouse monoclonal antibody), that has been demonstrated to work in WB.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
Qualidade
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from IL4-stimulated HepG2 cells
Descrição-alvo
100kDa
Ligação
Replaces: MAB3702
forma física
100µg of lyophilized thiophilic and size exclusion chromatography purified mouse IgG1 from 1mL 2x PBS / 0.09 % Na-azide / PEG and Sucrose. Reconstitute with 100 µL H2O (15 min, RT) for a final concentration of 1 mg/mL. Store at -20°C.
Format: Purified
Thiophilic adsoption and size exclusion chromatography
Armazenamento e estabilidade
2 years at -20°C
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1