05-421-AF488
Anti-PP2A, C subunit Antibody, clone 1D6, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone 1D6, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
Serine/threonine-protein phosphatase 2A catalytic subunit alpha isoform, PP2A-alpha, PP2Ac, PP2Calpha, Replication protein C, RP-C
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D6, monoclonal
reatividade de espécies
Xenopus, rabbit, human, bovine, rat, yeast, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPP2CA(5515)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
The unconjugated antibody (Cat. No. 05-421) is shown to be suitable also for immunocytochemistry, immunoprecipitation, and Western blotting applications.
Signaling
Kinases & Phosphatases
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected PP2A in A431 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2