Documentos Principais
933155
Sigma-Aldrich
SEM Mounting
Alum Mount, Slotted Head, H 6 mm
Sinônimo(s):
SEM stub
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
Altura
6 mm
Descrição geral
EMS techware
Aplicação
It is used as a substrate to mount samples for Scanning Electron Microscopy (SEM)
Características e benefícios
Tapered end pin.
Slotted head ½" dia. (12.7mm), pin ⅛" dia. (3.1mm), 6mm (H)
Embalagem
1EA = 50 mounts/pk
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)