Key Documents
Z805866
Hellma® cuvettes for special application, Large cells
Special Optical Glass, spectral range 360-2500 nm, pathlength 30 ± 0.2 mm, chamber volume 22500 μL
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiais
optical glass
fabricante/nome comercial
Hellma (704.001-OG)
Parâmetros
360-2500 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
A × L × P
32.5 mm × 35 mm × 35 mm
volume da câmara
22500 μL
percurso óptico
30 ± 0.2 mm
Descrição geral
with glass lids
Embalagem
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)