Voltar
Hellma
®
cuvettes for special application, Large cells
Products
Categoria de produto
cuvettes (2)
Fabricante
Diâmetro (mm)
Volume (µl)
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
Z805750
Hellma
®
cuvettes for special application, Large cells,
Special Optical Glass, spectral range 360-2500 nm, pathlength 50 ± 0.5 mm, chamber volume 88000 μL
Expandir
Ver preços
Z805866
Hellma
®
cuvettes for special application, Large cells,
Special Optical Glass, spectral range 360-2500 nm, pathlength 30 ± 0.2 mm, chamber volume 22500 μL