Z600113
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 20 mm, chamber volume 7,000 μL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Suprasil® quartz
descrição
2 polished windows
fabricante/nome comercial
Hellma 100-QS
Parâmetros
200-2,500 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
A × L × P
45 mm × 12.5 mm × 22.5 mm
volume da câmara
7,000 μL
percurso óptico
20 mm
método de detecção
photometric
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)