Documentos Principais
05-337
Sigma-Aldrich
Anti-MARCKS Antibody, clone 2F12
ascites fluid, clone 2F12, Upstate®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2F12, monoclonal
reatividade de espécies
bovine, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MARCKS(4082)
Especificidade
MARCKS
Imunogênio
Purified recombinant human MARCKS; Epitope mapped to the carboxyl-terminal.
Aplicação
Anti-MARCKS Antibody, clone 2F12 detects level of MARCKS & has been published & validated for use in IP & WB.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
routinely evaluated by immunoblot on bovine brain extract
Descrição-alvo
none given
forma física
Ascites
mouse ascites containing 0.05% sodium azide
Armazenamento e estabilidade
6 months at -20°C
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
20-Hydroxyeicosatetraenoic acid-induced vasoconstriction and inhibition of potassium current in cerebral vascular smooth muscle is dependent on activation of protein kinase C
Lange, A., et al
The Journal of Biological Chemistry, 272, 27345-27352 (1997)