Documentos Principais
05-235
Sigma-Aldrich
Anticorpo AntiEF1α, clone CBP-KK1
clone CBP-KK1, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
CTCL tumor antigen, EF1a-like protein, Elongation factor 1 A-1, Elongation factor Tu, Leukocyte receptor cluster member 7, cervical cancer suppressor 3, elongation factor 1 alpha subunit, elongation factor 1-alpha, eukaryotic translation elongation facto
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CBP-KK1, monoclonal
reatividade de espécies
bacteria, Saccharomyces cerevisiae
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mammals
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EEF1A1(1915)
Descrição geral
O fator de alongamento da tradução eucariótico 1 alfa humano tem duas isoformas, alfa 1 e alfa 2. O gene da isoforma alfa 1 codifica uma subunidade do complexo de fator de alongamento 1 que é responsável pela liberação enzimática de aminoacil-tRNAs ao ribossomo. A isoforma alfa 1 é expressa no cérebro, placenta, pulmão, fígado, rim e pâncreas. A outra isoforma (alfa 2) é expressa no cérebro, coração e músculo esquelético.
A isoforma alfa 1 é identificada como um autoantígeno em 66% dos pacientes com síndrome de Felty. Foi constatado que o gene da isoforma alfa 1 possui diversas cópias em muitos cromossomos, sendo que alguns deles, se não todos, representam pseudogenes diferentes. O gene da alfa 2 pode ser essencial no desenvolvimento de câncer ovariano.
Especificidade
Este anticorpo reconhece o EF-1α (fator de alongamento alfa 1), Mr 53 kDa. Ocasionalmente, uma proteína de 38 kDa também é detectada no lisado de células A431.
Imunogênio
Proteínas ligantes de calmodulina bruta de Trypanosoma brucei isoladas com cromatografia de afinidade pela calmodulina. Clone CBP-KK1.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Tráfego transmembrana de proteínas
Detecte EF1α usando este anticorpo antiEF1α, clone CBP-KK1, validado para uso em IP e WB.
Imunoprecipitação:
4 µg de um lote anterior imunoprecipitaram EF1α a partir do lisado em RIPA de células A431.
Subcategoria de pesquisa
Metabolismo de RNA e proteínas de ligação
Proteína de ligação ao RNA (RBP)
Qualidade
Avaliado rotineiramente em lisados em RIPA de células não estimuladas A431, Jurkat humanas ou 3T3/A31 de camundongo.
Análise de western blot:
0,5-2 µg/ml deste lote detectaram EF1α em lisados em RIPA de células A431 não estimuladas. Lotes anteriores detectaram EF1α em lisados em RIPA de células Jurkat humanas e 3T3/A31 de camundongos.
Descrição-alvo
53 kDa
forma física
Cromatografia com proteína G
Formato: Purificado
IgG1κ monoclonal de camundongo purificada em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M com 0,05% de azida sódica.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a –20 °C a partir da data de recebimento.
Recomendações de manuseio:
Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 ºC. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Nota de análise
Controle
Controle positivo de antígeno: N.º do catálogo 12-301, lisado de células A431 não estimuladas. Adicione 2,5µL de 2-mercaptoetanol/100µL de lisado e ferva por 5 minutos para reduzir o preparado. Carregue 20µg de lisado reduzido por faixa para minigéis.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
K J Kaur et al.
The Journal of biological chemistry, 269(37), 23045-23050 (1994-09-16)
The following study examines the calmodulin (CaM) branch of the calcium signal pathway in the protozoan parasite Trypanosoma brucei. To accomplish this goal, a subset of cytosolic CaM-binding proteins (CaMBPs) was partially purified by a combination of DE52 and CaM-Sepharose
ADAM9 up-regulates N-cadherin via miR-218 suppression in lung adenocarcinoma cells.
Sher, YP; Wang, LJ; Chuang, LL; Tsai, MH; Kuo, TT; Huang, CC; Chuang, EY; Lai, LC
Testing null
S R Kimball et al.
The Journal of biological chemistry, 274(17), 11647-11652 (1999-04-17)
Regulation of translation of mRNAs coding for specific proteins plays an important role in controlling cell growth, differentiation, and transformation. Two proteins have been implicated in the regulation of specific mRNA translation: eukaryotic initiation factor eIF4E and ribosomal protein S6.
Molecular determinants for the tissue specificity of SERMs
Shang, Y. and Brown, M.
Science (New York, N.Y.), 295, 2465-2468 (2002)
CDK2 catalytic activity and loss of nuclear tethering of retinoblastoma protein in childhood acute lymphoblastic leukemia.
Schmitz, NM; Leibundgut, K; Hirt, A
Leukemia null