05-1571
Anti-IGF-1R Antibody, clone 24-57
clone 24-57, from mouse
Sinônimo(s):
CD221 antigen, IGF-I receptor, Insulin-like growth factor I receptor, insulin-like growth factor 1 receptor, soluble IGF1R variant 1, soluble IGF1R variant 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
24-57, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IGF1R(3480)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Metabolism
Insulin/Energy Signaling
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a previous lot detected IGF-1R in human placental villi and tonsil tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human placental villi and tonsil tissue
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1