05-149
Anti-FGFR1 Antibody, clone 19B2
clone 19B2, Upstate®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
19B2, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FGFR1(2260)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1