05-504
Anti-IQGAP1 Antibody, clone AF4
clone AF4, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-HUMORFA01, Anti-SAR1, Anti-p195
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AF4, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IQGAP1(8826)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1