05-1355
Anti-acetyl Histone H4 (Lys5/8/12/16) Antibody, clone 3HH4-4C10
ascites fluid, clone 3HH4-4C10, from mouse
Sinônimo(s):
H4KAc, Histone H4 (acetyl), H4 histone family, member N, H4 histone, family 2, histone 2, H4, histone 2, H4a, histone IV, family 2, histone cluster 2, H4a
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3HH4-4C10, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys5/Lys8/Lys12/Lys16)
Informações sobre genes
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
1:500 dilution from a representative lot detected Histone H4 in A431 and HeLa cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:2,000 dilution of this antibody detected Histone H4 on 10 µg of HeLa acid extract lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HeLa acid extract lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1