04-557
Anti-acetyl-Histone H4 Antibody, pan (Lys 5,8,12), rabbit monoclonal
culture supernatant, Upstate®
Sinônimo(s):
H4KAc, Histone H4 (acetyl)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys5,Lys8,Lys12)
Informações sobre genes
human ... H4C1(8359)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1