05-257
Anti-p300 CT Antibody, clone RW128
clone RW128, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
KAT3B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RW128, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EP300(2033)
Descrição geral
p300 and CBP have similar structures. Both contain five protein interaction domains, the nuclear receptor interaction domain (RID), the CREB and MYB interaction domain (KIX), the cysteine/histidine regions (CH1 and CH3) and the interferon response binding domain (IBiD). In addition p300 and CBP each contain a protein or histone acetyltransferase (PAT/HAT) domain and a bromodomain that binds acetylated lysines and a PHD finger motif with unknown function.
p300 and CBP are thought to increase gene expression in three ways:
(1) by relaxing the chromatin structure at the gene promoter through their intrinsic histone acetyltransferase (HAT) activity
(2) by recruiting the basal transcriptional machinery including RNA polymerase II to the promoter
(3) by acting as adaptor molecules.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Chromatin Biology
RNA Binding Protein (RBP)
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1