03-0136-00
SMC® Mouse IL-4 Discovery Immunoassay Kit
Sinônimo(s):
mouse IL 4 immunoassay kit, mouse IL-4 Single Molecule Counting Kit, mouse IL-4 ultra-sensitive immunoassay, mouse Interleukin 4 immunoassay kit
About This Item
Produtos recomendados
reatividade de espécies
mouse
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
SMC®
assay range
accuracy: 80-120%
(minimum of 10 samples spiked with acceptable recovery)
técnica(s)
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Componentes
Mouse IL-4 Coating Antibody
Assay Plate
10X PBS
Blocking Buffer
Standard Diluent
Mouse IL-4 Detection Antibody
Mouse IL-4 Standard
SMC® Mouse IL-4 Immunoassay Kit Instructions
10X Wash Buffer
Buffer C
Elution Buffer B
Nota de análise
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3