P-082
Propofol β-D-glucuronide sodium salt
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Propofol beta-D-glucuronide sodium salt solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol (as free base)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=C2C(NC(CCOCCC(O)=O)=O)=CC=C1)N([C@H]3CCC(NC3=O)=O)C2=O.O=C(CCOCCC(O)=O)N[C@@H](C(C)(C)C)C(N4C[C@H](O)C[C@H]4C(NCC5=CC=C(C6=C(C)N=CS6)C=C5)=O)=O
InChI
1S/C18H26O7.Na/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)15(10)24-18-14(21)12(19)13(20)16(25-18)17(22)23;/h5-9,12-14,16,18-21H,1-4H3,(H,22,23);/q;+1/p-1/t12-,13-,14+,16-,18+;/m0./s1
chave InChI
RPECYLUOLHOVLR-VVDXHYSNSA-M
Descrição geral
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)