O-031
Oxymorphone-D3-3-β-D-glucuronide solution
100 μg/mL in methanol: water (1:1), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Oxymorphone Glucuronide Metabolite Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
forma
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentração
100 μg/mL in methanol: water (1:1)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(OC6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(O)=O)ccc(C[C@@H]1[C@]2(O)CCC4=O)c35
InChI
1S/C23H27NO10/c1-24-7-6-22-13-9-2-3-11(32-21-16(28)14(26)15(27)18(34-21)20(29)30)17(13)33-19(22)10(25)4-5-23(22,31)12(24)8-9/h2-3,12,14-16,18-19,21,26-28,31H,4-8H2,1H3,(H,29,30)/t12-,14+,15+,16-,18+,19+,21?,22+,23-/m1/s1/i1D3
chave InChI
ILRLBQVIWURYLX-AKWUMPEOSA-N
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup