M-120
Morphine-6-β-D-glucuronide-D3 solution
100 μg/mL in methanol: water (1:1), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentração
100 μg/mL in methanol: water (1:1)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(O)=O)c35
InChI
1S/C23H27NO9/c1-24-7-6-23-10-3-5-13(31-22-17(28)15(26)16(27)19(33-22)21(29)30)20(23)32-18-12(25)4-2-9(14(18)23)8-11(10)24/h2-5,10-11,13,15-17,19-20,22,25-28H,6-8H2,1H3,(H,29,30)/t10-,11+,13-,15-,16-,17+,19-,20-,22+,23-/m0/s1/i1D3
chave InChI
GNJCUHZOSOYIEC-YTLCJKNCSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
1198530020 | 4022536181172 |
1.19853.0020 | |
1196930001 | 4022536520049 |
1199410001 | 4022536887913 |
1.19693.0001 | |
1.19941.0001 | |
1199120001 | 4022536677217 |
1.19912.0001 | |
M-120-1ML | 4061833976784 |
AXYPCRTS900 | |
900451-1EA | 4061833245187 |
482455-5G | |
482455-100G | |
482455-1G | |
Z546712-1EA | 4061832117058 |
Z546720-1EA | 4061832117065 |
Z547417-1EA | 4061832132884 |
Z546739-1EA | 4061832117072 |
Z546747-1EA | 4061832132839 |
Z547425-1EA | 4061832132891 |
GF52569030-10EA | 4061829467906 |
GF52569030-1EA | 4061825403229 |
GF52569030-5EA | 4061829561390 |
GF91208909-10EA | 4061829470593 |
GF91208909-1EA | 4061825384993 |