Documentos Principais
ERE-042
Supelco
Explosives Stock Standard
2000 μg/mL each component in ethyl acetate, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
grau
certified reference material
Características
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
composição
2-Amino-4,6-Dinitrotoluene
4-Amino-2,6-Dinitrotoluene
3,5-Dinitroaniline
1,3-Dinitrobenzene
2,4-Dinitrotoluene
2,6-Dinitrotoluene
Nitrobenzene
2-Nitrotoluene
3-Nitrotoluene
4-Nitrotoluene
RDX
Tetryl
1,3,5-Trinitrobenzene
2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)
embalagem
ampule of 1.2 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
2000 μg/mL each component in ethyl acetate
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    1,3,5-Trinitrobenzene
    1,3-Dinitrobenzene
    2,4-Dinitrotoluene
    2,6-Dinitrotoluene
    2-Amino-4,6-dinitrotoluene
    3,5-Dinitroaniline
    3-Nitrotoluene
    4-Amino-2,6-dinitrotoluene
    4-Nitrotoluene
    Nitrobenzene
    RDX
    Tetryl
    Ver tudo (12)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
26.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-3 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ERE-042-1.2ML