Documentos Principais
753378
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H2ClF3N2
Número CAS:
Peso molecular:
182.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.448
densidade
1.478 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cnc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H2ClF3N2/c6-4-2-10-3(1-11-4)5(7,8)9/h1-2H
chave InChI
AIEGIFIEQXZBCP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
151.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
66.1 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)