LM1902
Avanti
17:0-20:4 PI(5)P
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1902, powder
Sinônimo(s):
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-5′-phosphate) (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1902
embalagem
1 ea of 1 × (with stopper and crimp cap (LM1902-1EA))
aplicação(ões)
lipidomics
metabolomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]