999998P
Avanti
06:0 Diether PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 999998P, powder
Sinônimo(s):
1,2-di-O-hexyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (999998P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 999998P
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCC)COCCCCCC)=O
InChI
1S/C20H44NO6P/c1-6-8-10-12-15-24-18-20(25-16-13-11-9-7-2)19-27-28(22,23)26-17-14-21(3,4)5/h20H,6-19H2,1-5H3/t20-/m1/s1
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- in bicelle media to measure the H—C one-bond residual dipolar couplings for trisaccharides, Lewis X (Lex) and Lewis A (Lea) methyl glycosides using nuclear magnetic resonance (NMR) residual dipolar couplings
- to compose isotropically tumbling small bicelles, to study its size and morphology by 31P NMR and atomic force microscopy (AFM)
- in bicelle preparation for NMR studies
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)