791642C
Avanti
15:0-18:1-d7-PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-pentadecanoyl-2-oleoyl(d7)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (791642C-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentração
1 mg/mL (791642C-1mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- as a lipid internal standard in liquid chromatography-electrospray ionization quadrupole time-of-flight mass spectrometry (LC-ESI-QToF-MS) analysis for the extraction and profiling of lipids from egg yolk samples
- as an internal standard for yeast lipid quantification using nanoelectrospray ionization mass spectrometry
- as an isotopically labeled lipid internal standard for correction of lipids detected in lipid droplets using shotgun mass spectrometry analysis
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash