Documentos Principais
791648C
Avanti
15:0-18:1-d7-15:0 TG
Avanti Research - A Croda Brand 791648C
Sinônimo(s):
1,3-dipentadecanoyl-2-oleyol(d7)-glycerol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C51H89 D7O6
Número CAS:
Peso molecular:
812.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
41141833
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (791648C-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 791648C
concentração
1 mg/mL (791648C-1mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
This deuterium labeled lipid is also available in a formulation of multiple lipid standards. The SPLASH LIPIDOMIX Standard includes all of the major lipid classes at ratios relative to human plasma, allowing one easy internal standard solution to be added to every sample.
Aplicação
15:0-18:1-d7-15:0 TG may be used as an internal standard in the high performance liquid chromatography-electrospray ionization triple quadrupole mass spectrometry (HPLC-ESI-QqQ-MS).
Embalagem
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (791648C-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Food targeting: Geographical origin determination of hazelnuts (Corylus avellana) by LC-QqQ-MS/MS-based targeted metabolomics application
Klockmann S, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 65(7), 1456-1465 (2017)