Documentos Principais
900230P
Avanti
Undecaprenol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43-Undecamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42-tetratetracontaundecaen-1-ol (ACI), Betulaundecaprenol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C55H90O
Número CAS:
Peso molecular:
767.30
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (900230P-5MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900230P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)