Documentos Principais
860601P
Avanti
Dimethyl Sphingosine-1-Phosphate (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860601P, powder
Sinônimo(s):
N,N-dimethyl-D-erythro-sphingosine-1-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H45N2O5P
Número CAS:
Peso molecular:
424.56
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (860601P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860601P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(O)(OC[C@@](N(C)C)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C20H42NO5P.H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)19(21(2)3)18-26-27(23,24)25;/h16-17,19-20,22H,4-15,18H2,1-3H3,(H2,23,24,25);1H3/b17-16+;/t19-,20+;/m0./s1
chave InChI
OHWBNCFUTKNUPT-UNDCCOMZSA-N
Descrição geral
Dimethyl Sphingosine-1-Phosphate is a methylated form of sphingosine-1-phosphate.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860601P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
860601P-5MG4061835318544