Documentos Principais
900127E
Avanti
14(15) EET
Avanti Research - A Croda Brand, ethanol solution
Sinônimo(s):
(±)14(15)-epoxy-5Z,8Z,11Z-eicosatrienoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H32O3
Número CAS:
Peso molecular:
320.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
ethanol solution
embalagem
pkg of 1 × 500 μg (900127E-500UG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
500 μg/mL (900127E-500UG)
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C1C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O)CCCCC
Descrição geral
Epoxytrienoic acid (EET) is produced from arachidonic acid. 14(15) EET is an EET, which is produced by five cytochrome P450 (CYP) epoxygenases. It is a regioisomer of EET synthesized in mammalian tissues.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Epoxytrienoic acid (EET) plays a role as lipid mediator in the renal and cardiovascular systems. 14(15) EET activates many signal transduction pathways by binding to the membrane receptors. It possesses vasoactive properties.
Embalagem
2ML Amber Glass Sealed Ampule (900127E-500UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Cytochrome P450 epoxygenase pathway of polyunsaturated fatty acid metabolism
Spector A A and Kim H Y
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1851(4), 356-365 (2015)
Cytochrome P450 and arachidonic acid bioactivation: molecular and functional properties of the arachidonate monooxygenase
Capdevila J H, et al.
Journal of Lipid Research, 41(2), 163-181 (2000)