Key Documents
900122J
Avanti
15-keto PGF2α
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
15-keto Prostaglandin F2α
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H32O5
Número CAS:
Peso molecular:
352.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
forma
solution
embalagem
package of 1 × 5 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
5 mg/mL in methyl acetate
tipo de lipídio
neutral glycerides
neutral lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900122J-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
8.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-13 °C