890860C
Avanti
14:0 TAP
Avanti Research™ - A Croda Brand 890860C
Sinônimo(s):
1,2-dimyristoyl-3-trimethylammonium-propane (chloride salt)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (890860C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (890860C-200mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 890860C
concentração
10 mg/mL (890860C-25mg)
25 mg/mL (890860C-200mg)
tipo de lipídio
cationic lipids
transfection
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-]
chave InChI
WOSYUIOSAOFINL-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- preparation of cationic liposomes
- reconstitution of bacteriorhodopsin (BR) and proteorhodopsin (PR) into liposomes
- composing lipid–styrene maleic acid (SMA) complexes
- liposome preparation by double emulsion method
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)