890705C
Avanti
16:0-18:1 EPC (Cl Salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand 890705C
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (chloride salt)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (890705C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (890705C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 890705C
concentração
10 mg/mL (890705C-10mg)
10 mg/mL (890705C-25mg)
tipo de lipídio
transfection
cationic lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OCC.[Cl-]
chave InChI
SXRDCCSKGWBZFF-ISBKSCLYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- as a cationic lipid to explore the change in organization and dynamics of a membrane-bound fluorescent probe in host membranes of varying charge
- in the preparation of small unilamellar cationic liposomes
- in a novel albumin-associated lipoplex formulation to evaluate the antitumoral efficacy of immuno-gene therapy and “suicide” gene therapy
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)