Documentos Principais
880234C
Avanti
DOPE-PEG(2000) Amine
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
DOPE-PEG(2000) Amine ammonium salt, 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000] ammonium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C132H262N3O54P
Número CAS:
Peso molecular:
2786.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
chloroform solution
embalagem
package of 1 × 10 mg (pkg of 1 x10mg (880234C-10MG))
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
10 mg/mL in chloroform
aplicação(ões)
advanced drug delivery
tipo de lipídio
polymerizable lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
DOPE-PEG(2000) Amine is a synthetic phospholipid-polyethylene glycol (PEG) conjugate. consisting of dioleoylphosphatidylethanolamine (DOPE), linked to a PEG molecule with a molecular weight of approximately 2000 Daltons, terminated with an amine group. It is commonly used for in both targeted drug delivery and liposomal drug delivery systems research.
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)