880510P
Avanti
14:0 PEG550 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880510P, powder
Sinônimo(s):
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-550] (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (880510P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 880510P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C59H116NO22P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-57(61)79-54-56(82-58(62)27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)55-81-83(64,65)80-29-28-60-59(63)78-53-52-77-51-50-76-49-48-75-47-46-74-45-44-73-43-42-72-41-40-71-39-38-70-37-36-69-35-34-68-33-32-67-31-30
chave InChI
KEIXSZLRQVRTCP-DRZXTAICSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)