Key Documents
878126C
Avanti
C18:1 Lyso PAF
Avanti Research - A Croda Brand 878126C
Sinônimo(s):
1-O-(9Z)octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H54NO6P
Número CAS:
Peso molecular:
507.68
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (878126C-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 878126C
concentração
5 mg/mL (878126C-5mg)
tipo de lipídio
bioactive lipids
phosphoglycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
Aplicação
C18:1 Lyso PAF or 1-O-(9Z)octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine may be used to study the substrate specificity of P.putida KT2440 lyPlsase.
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878126C-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3