870817P
Avanti
N-palmitoylglycine
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Glycine, N-(1-oxohexadecyl)-
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (870817P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
neutral glycerides
neutral lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)NCC(O)=O
InChI
1S/C18H35NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(20)19-16-18(21)22/h2-16H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)
chave InChI
KVTFEOAKFFQCCX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)