Documentos Principais
870709P
Avanti
04:1 Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870709P, powder
Sinônimo(s):
(E)-but-2-enoyl Coenzyme A (sodium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H37N7Na3O17P3S
Número CAS:
Peso molecular:
901.55
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (870709P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 870709P
aplicação(ões)
lipidomics
tipo de lipídio
coenzymes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(/C=C/C)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[Na+].[Na+].[Na+]
Descrição geral
04:1 Coenzyme A, also known as crotonyl‐CoA, is produced from reversible dehydration of 4‐hydroxybutyryl coenzyme A by the enzyme 4‐hydroxybutyryl‐CoA dehydratase. The conversion of crotonyl-CoA to butyryl-CoA during the butyrate fermentation in the human gut releases the extra energy such as potential of mean force (PMF).
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870709P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)