870605P
Avanti
16:0-09:0 (ALDO) PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 870605P, powder
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-(9′-oxo-nonanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (870605P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870605P
tipo de lipídio
phospholipids
phosphoglycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC([H])=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C33H64NO9P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-21-24-32(36)40-29-31(30-42-44(38,39)41-28-26-34(2,3)4)43-33(37)25-22-19-16-17-20-23-27-35/h27,31H,5-26,28-30H2,1-4H3/t31-/m1/s1
chave InChI
PPTNNIINSOQWCE-WJOKGBTCSA-N
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)