Documentos Principais
870332P
Avanti
C3:0 L-carnitine-d9 (HCl Salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Propionyl L-carnitine-d9 (HCl Salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11D9ClNO4
Número CAS:
Peso molecular:
262.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Ensaio
>99% (TOF, LC/MS)
>99.0% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (870332P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
lipidomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Lipidomics
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)